Přeskočit na
391913
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
Synonyma:
(2R)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (R)-Trolox
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 810,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 400,00 Kč
10 050,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H18O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
4 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
mp
162 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1c(C)c2O[C@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m1/s1
InChI key
GLEVLJDDWXEYCO-CQSZACIVSA-N
General description
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, a vitamin E analog, is a mushroom tyrosinase inhibitor.
Application
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid may be used to incorporate antioxidant property while designing anti-stress agents based on γ-aminobutyric acid (GABA).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23881364847149634
Trolox A cell-permeable, water-soluble derivative of vitamin E with antioxidant properties. Prevents peroxynitrite-mediated oxidative stress and apoptosis in rat thymocytes.
648471
Trolox
γ-Tocotrienol analytical standard
Supelco
49634
γ-Tocotrienol
description
98%
description
97%
description
A cell-permeable, water-soluble derivative of vitamin E with antioxidant properties. Prevents peroxynitrite-mediated oxidative stress and apoptosis in rat thymocytes.
description
analytical standard
assay
98%
assay
97%
assay
≥98% (titration)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
162 °C (dec.) (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
optical activity
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)