Merck
386391
N-Ethylisopropylamine
98%
Synonyma:
1-Methyldiethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHNHC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
87.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-442-1
Beilstein/REAXYS Number:
505952
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
60.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
16 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)