Přejít k obsahu
38224
Diisooctylthiophosphinic acid
technical, ~85% (T)
Synonyma:
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)thiophosphinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H35OPS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
306.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
~85% (T)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
~85% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.48
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
InChI key
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisooctylthiophosphinic acid is an application specific reagent.
Diisooctylthiophosphinic acid (Bis(2,4,4-trimethylpentyl)thiophosphinic acid) is a hygroscopic liquid. Its physical properties (refractive index and specific gravity) have been reported.
Application
Diisooctylthiophosphinic acid is suitable for use in the colorimetric determination of airborne lead. It may be used as chelating agent for supercritical fluid extraction (SFE) of metals, for subsequent ICP-MS analyses of mercury, cadmium and lead in sediment.
Complexing agent for the extraction of transition metals
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
204.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
96 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)