Přeskočit na
381225
Sodium perchlorate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Perchloric acid sodium salt hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaClO4 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.44 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-511-9
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
crystalline
1 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
crystalline
composition
Degree of hydration, ≤1
reaction suitability
core: sodium, reagent type: oxidant
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium perchlorate may be used to promote the hydrogen generation from reaction of tin with lactic acid by preventing the surface passivation of tin.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
410241460494
description
99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥98.0%
description
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
form
powder or chunks
form
solid
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
composition
Degree of hydration, ≤1
composition
-
composition
-
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: sodium
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: potassium
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)