Merck
380768
Potassium diphenylphosphide solution
0.5 M in THF, liquid
Synonyma:
Potassium diphenylphosphine, Diphenylphosphine potassium salt, KPPh2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)2PK
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.28
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4164304
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Potassium diphenylphosphide solution, 0.5 M in THF
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
concentration
0.5 M in THF
density
0.929 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
[K]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.K/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
InChI key
FCLYZQXPJKJTDR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, reactivity and molecular structure of phosphino tetramethyl cyclopentadienyl complex (eta5: eta1-C5Me4CH2PPh2)Re(CO)2.: This study explores the synthesis and reactivity of a novel phosphino complex, utilizing Potassium diphenylphosphide as a key reagent. The research highlights the molecular structure and potential applications in organometallic chemistry (Godoy et al., 2009).
  • Improved and efficient synthesis of chiral N,P-ligands via cyclic sulfamidates for asymmetric addition of butyllithium to benzaldehyde.: This paper details an improved synthesis method for chiral N,P-ligands using Potassium diphenylphosphide. The research demonstrates the compound′s efficacy in asymmetric synthesis, offering potential advancements in drug discovery and development (Rönnholm et al., 2007).
  • Coordination chemistry of diselenophosphinate complexes: the X-ray single-crystal structures of [K(Se2PPh2)(THF)2]2 and [In(Se2PPh2)3].L (L = THF, PhMe).: This article investigates the coordination chemistry involving diselenophosphinate complexes, with Potassium diphenylphosphide playing a crucial role. The study provides detailed X-ray crystallographic data, offering insights for future research in chemical synthesis and materials science (Davies et al., 2004).
Výstražné slovo
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
-4.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-20 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)