Merck
378836
Magnesium fluoride
random crystals, ≥99.99% trace metals basis
Synonyma:
Sellaite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
MgF2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.30
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-995-1
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
random crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
random crystals
reaction suitability
core: magnesium
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Controlling the rate of degradation of Mg using magnesium fluoride and magnesium fluoride-magnesium phosphate duplex coatings: This study discusses coatings that control the degradation rate of magnesium, which could be crucial in biomedical applications such as bioresorbable implants (K Ravichandran, SN TSN, 2022).
  • Electroforming-Free Bipolar Resistive Switching Memory Based on Magnesium Fluoride: Discusses the development of resistive switching memory devices using magnesium fluoride, focusing on their applications in non-volatile memory technology (NC Das et al., 2021).
  • Supercontinuum generation for optical coherence tomography using magnesium fluoride photonic crystal fiber: Explores the use of magnesium fluoride in photonic crystal fibers to enhance supercontinuum generation, which is crucial for improving optical coherence tomography (A Ghanbari et al., 2017).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium fluoride
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)