Přeskočit na
378364
Silicone oil
viscosity 100 cSt (25 °C)
Synonyma:
Dimethylsilcone fluid, Poly(dimethylsiloxane)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 100,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 360,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-Si(CH3)2O-]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
3 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
100 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C
General description
Silicone oil is a liquid based siloxane that is part of the methyl silicone fluid system. It has a viscosity of 100 cSt with a refractive index of ~ 1.402 and a dielectric strength of ~ 14 kV/mm. It′s surface tension tends to increase with an increase in the viscosity.
Application
Silicone oil can be used for a variety of application such as: development of magnetorheological elastomer for force sensors, a cosmetic additive, a dielectric coolant, a lubricant and antiflatulent agent.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
378399378348378402
description
viscosity 100 cSt (25 °C)
description
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
description
viscosity 20 cSt (25 °C)
description
viscosity 10,000 cSt (25 °C)
viscosity
100 cSt(25 °C)
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
viscosity
20 cSt(25 °C)
viscosity
10,000 cSt(25 °C)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
0.96 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.95 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C), <5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C), <5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone oil
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?