Přejít k obsahu
377414
cis-1,3-Dichloropropene
97%
Synonyma:
(Z )-1,3-Dichloropropene, cis -1,3-Dichloropropylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH=CHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
233-195-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
InChI key
UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
75.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
23.9 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)