Přejít k obsahu
375624
cis-4-Decenal
technical grade, 80%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-514-5
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
80%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
80%
form
liquid
impurities
≤10% trans isomer
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChI key
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
General description
cis-4-Decenal has been identified as one of the volatile biological marker for grey mold (Botrytis cinerea) infections in strawberry.
Application
cis-4-Decenal is suitable for use as standard compound to investigate the release of odorants in hydrocolloid model systems containing original or regio-selectively carboxylated cellulose at different pH values using static headspace gas chromatographic (SHS-GC) analysis.
cis-4-Decenal may be used as standard for the standardization of 9-decenal by gas-chromatography. It may be used in the preparation of cis-4-decenol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-4-Decenal
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
179.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
82 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)