Merck
372404
1,3-Dibromo-2-propanol
technical grade, 95%
Synonyma:
α,γ-Dibromohydrin, α-Dibromohydrin, 1,3-Dibromo-2-hydroxypropane, 1,3-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropanol, 2-Hydroxy-1,3-dibromopropane, Glycerol α,γ-dibromohydrin, Glycerol 1,3-dibromohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH2CH(OH)CH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-489-8
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
82-83 °C/7 mmHg (lit.)
density
2.136 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
InChI key
KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Dibromo-2-propanol is a dihalogenated alcohol. It is reported as bifunctional crosslinking reagent.
Application
1,3-Dibromo-2-propanol may be used in the following studies:
  • To prepare the thioether ligand, used in the synthesis of palladium-phosphorus/sulfur nanoparticles.
  • Preparation of 2-(alkoxy)propenyl bromide.
  • Synthesis of 1,3-propanediamine derivatives connected to carbohydrates (sugar-pendant diamines).
  • Chemical crosslinking of nine single substitution cysteine mutants of staphylococcal nuclease.
  • Preparation of 1,3-dinitrooxy-2-propanol, via reaction with AgNO3 in MeCN at 80°C.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
116.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
47 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)