Merck
368571
Methyl 3-methyl-2-butenoate
97%
Synonyma:
Methyl 3,3-dimethylacrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C=CHCOOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-107-4
Beilstein/REAXYS Number:
1741592
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4364 (lit.)
bp
70-75 °C/60 mmHg (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
InChI key
FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 3-methyl-2-butenoate is an α,β-unsaturated ester. It is reported as overripe fruity, ethereal odorant, responsible for the aroma of snake fruit. Rate coefficients for the reaction between the NO3 radical and methyl 3-methyl-2-butenoate has been evaluated.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)