Merck
368466
4-Aminobenzylamine
99%
Synonyma:
4-(Aminomethyl)aniline, 4-(Aminomethyl)benzenamine, 4-Aminobenzenemethanamine, 4-Aminomethylphenylamine, Toluene-α,4-diamine, p-(Aminomethyl)aniline, p-Aminobenzylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.61 (lit.)
bp
101 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37 °C
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5,8-9H2
InChI key
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminobenzylamine is an aromatic amine. Diazonium cations of 4-aminobenzylamine were generated in situ with sodium nitrite in aqueous HCl, which were used for the modification of glassy carbon electrode by aryl groups having an aliphatic amine group.
Application
4-Aminobenzylamine may be used:
  • in the electrochemical modification of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), via oxidative coupling
  • in the preparation of a novel acridine-based amino acid
  • in the synthesis of two novel fluorescent Photoinduced Electron Transfer (PET) anion sensors, based on the principle of ′fluorophore-spacer-(anion)receptor′
  • in anodic coupling of SWCNTs
  • in the synthesis of polyacrylamide series containing salicylideneaniline moieties, by a double polymer analogous reaction with reactive precursor polymer poly(pentafluorophenylacrylate) (PPFPA)
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)