Přejít k obsahu
363774
Ethyl 4-bromobenzoate
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-347-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
131 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 4-bromobenzoate is an ester having electron-withdrawing substituent. It undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
Co se děje?
WGK 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
>235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)