Přejít k obsahu
363456
Arsenic(V) oxide hydrate
≥99.99%, powder
Synonyma:
Arsenic pentoxide hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
As2O5 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.84 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-116-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Arsenic(V) oxide hydrate, ≥99.99%
Quality Segment
assay
≥99.99%
form
powder
composition
Degree of hydration, 2-5
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChI key
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenic(V) oxide hydrate
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12044-50-7
CAS No.
12044-50-7
CAS No.
12044-50-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)