Merck
362220
2-tert-Butylaniline
98%
Synonyma:
1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 2-tert-Butylphenylamine, o-tert-Butylaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-634-5
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI key
AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butylaniline is a sterically hindered aniline. 2-tert-Butylaniline participates in chemo- and regioselective copper-catalyzed cross-coupling reaction for the effective amination of 2-chlorobenzoic acids.
Application
2-tert-Butylaniline may be used in the preparation of 2,3-bis(2-tert-butyl­phenyl­imino)butane. It may be used in the preparation of two rotamers, anti- and syn-N,N′-bis-(2-tert-butylphenyl)naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic diimides and their guest inclusion abilities were investigated.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
215.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
102 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)