Merck
361860
Deuterium
99.8 atom % D
Synonyma:
D2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
D2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
4.03
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99.8 atom % D
Assay:
99.995% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
gas (compressed)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
0.07 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99.8 atom % D
assay
99.995% (CP)
form
gas (compressed)
bp
-249.5 °C (lit.)
density
0.169 g/mL at -250.9 °C (liq)(lit.), 0.165 g/L at 25 °C (gas)
application(s)
electronics
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H][2H]
InChI
1S/H2/h1H/i1+1D
InChI key
UFHFLCQGNIYNRP-VVKOMZTBSA-N
General description
Deuterium 99.8 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Deuterium labeling for metabolic and pharmacokinetic studies
- synthesis of deuterated reference standards
- Isotope effect investigations in reaction mechanisms
- Chemical synthesis of labeled compounds
Features and Benefits
Features
- High deuterium content for effective labeling
- Versatile application in drug development
- Enhances metabolic stability of compounds
- Supports innovative pharmaceutical research
Benefits
- Accelerates drug discoverytimelines
- Improves the accuracy of pharmacokinetic studies
- Increases the robustness of formulations
- Supports the development of next-generation therapies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Normal Temperature and Pressure (NTP) and not at Standard Temperature and Pressure (STP).
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 330 psig for 10 L, 850 psig for 25 L, and 1570 psig for 45 L. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deuterium
Piktogramy
FlameGas cylinder
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Skladovací třída
2A - Gases
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
< -150 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7782-39-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)