Přejít k obsahu
361046
α-Ethyl-3-hydroxy-2,4,6-triiodohydrocinnamic acid
97%
Synonyma:
Iophenoxic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H(I)3CH2CH(C2H5)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
571.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
146-148 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, iodo
SMILES string
CCC(Cc1c(I)cc(I)c(O)c1I)C(O)=O
InChI
1S/C11H11I3O3/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5,15H,2-3H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
GOIQOQCNFWYSTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ethyl-3-hydroxy-2,4,6-triiodohydrocinnamic acid (Iophenoxic acid ) is an organic, iodine-containing compound. Iophenoxic acid is an iodinated radiocontrast agent, its clinical use has been withdrawn due to its exceptionally long half-life in the body, since it has high-affinity binding to human serum albumin (HSA). Structural basis of its interaction with HSA has been evaluated.
Application
α-Ethyl-3-hydroxy-2,4,6-triiodohydrocinnamic acid (iophenoxic acid ) was used as marker in “bait acceptance” studies conducted on various animal species. It was used in the direct quantitation of iophenoxic acid in porcine serum samples by a liquid chromatographic-electrospray ionization mass spectrometric technique.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)