Přejít k obsahu
359548
Ammonium diethyldithiocarbamate
Synonyma:
Diethyldithiocarbamic acid ammonium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)2NC(S)SSNH4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-224-9
Beilstein/REAXYS Number:
5796362
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mp
80 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.CCN(CC)C(S)=S
InChI
1S/C5H11NS2.H3N/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H3
InChI key
JSYCNFYVINPILE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium diethyldithiocarbamate is suitable for use in a study to detect vascular O2- production in intact aortic segments by lucigenin-enhanced chemiluminescence method.
Reactant involved in:
  • Reactions with copper acetylacetonato complex
  • Triazole compounds
  • Causing accelerated degradation of methyl iodide
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)