Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 260,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H2NNHCSN(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
1 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
mp
153 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, hydrazine, thiourea
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-6(2)3(7)5-4/h4H2,1-2H3,(H,5,7)
InChI key
FCPHVJQWZFNNKD-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide is alkyl derivative of thiosemicarbazide. Structure of 4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazide in solution has been investigated by NMR and in solid state by IR and X-ray crystallographic methods.
Application
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide may be employed as chemical additive to investigate the corrosion inhibition of mild steel in acidic conditions.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description puriss. p.a., 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 153 °C (dec.) (lit.) | mp 173-175 °C (lit.) | mp 147-149 °C (dec.) (lit.) | mp 180-183 °C (dec.) (lit.) |
| functional group amine, thiourea, hydrazine | functional group amine, thiourea | functional group ester | functional group amine, hydrazine, thiourea |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?