Přeskočit na
357456
Copper
powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Akční nabídka
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 540,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 830,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
EC Number:
231-159-6
MDL number:
eCl@ss:
38150101
1 540,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
powder (dendritic)
reaction suitability
core: copper
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
particle size
<45 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Copper powder (dendritic) is also known as an electrolytic copper powder (ECP) which has a dendritic shape with a particle size that is less than 4.5 μm. The dendritic shape of the copper particles can be produced by electrolytic deposition method.
Application
ECP can be used as a catalyst in the production of biodiesel by transesterification of soybean oil and partial hydrogenation of polyunsaturated compounds. It can also be used to form a metal composite with carbon nanotubes for the formation of high strength copper alloys.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GF51053699GF94916188GF59422181
Copper powder (dendritic), &lt;45&#160;&#956;m, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456
Copper
Copper tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
GF51053699
Copper
Copper foil, thickness 0.05&#160;mm, length 50 m, coil width 12&#160;mm
GF94916188
Copper
Copper foil, thickness 0.008&#160;mm, length 0.5 m, purity 99.9%
GF59422181
Copper
description
powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
description
tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
description
foil, thickness 0.05 mm, length 50 m, coil width 12 mm
description
foil, thickness 0.008 mm, length 0.5 m, purity 99.9%
form
powder (dendritic)
form
tubes
form
foil
form
foil
assay
99.7% trace metals basis
assay
99.9%
assay
-
assay
99.9%
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)