Přeskočit na
357227
Molybdenum
foil, thickness 0.025 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
Molybdenum element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Mo
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:
2 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
foil
composition
Mo
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
Mo foils are lightweight and flexible, hence desirable for space applications. Mo foil may be used as a substrate for the fabrication of CdS-CdTe solar cells. Interaction of selenium, arsenic hydrides, stibine and bismuthine with Mo foil was investigated by atomic absorption spectroscopy. Mo foils may be used to generate metal diffusion bonding in silicon carbide/silicon carbide (SiC/SiC) joints.
Preparation Note
150 × 150 mm (approximately 5.8 g)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
266922357200GF67026382
Molybdenum foil, thickness 0.020 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
GF67026382
Molybdenum
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.9%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the size of this foil?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section under 'Quantity', the size of the foil is 150 × 150 mm (approximately 5.8 g).