Merck
356972
Tungsten
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
W
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
W
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141747
EC Number:
231-143-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99.9% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: tungsten
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.5 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
18.9 g = 5 m; 94.5 g = 25 m
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Michael L Crichton et al.
Biomaterials, 34(8), 2087-2097 (2012-12-25)
The recent emergence of micro-devices for vaccine delivery into upper layers of the skin holds potential for increased immune responses using physical means to target abundant immune cell populations. A challenge in doing this has been a limited understanding of
Weijie Zhao et al.
ACS nano, 7(1), 791-797 (2012-12-22)
Geometrical confinement effect in exfoliated sheets of layered materials leads to significant evolution of energy dispersion in mono- to few-layer thickness regime. Molybdenum disulfide (MoS(2)) was recently found to exhibit indirect-to-direct gap transition when the thickness is reduced to a
Bing Sun et al.
Biosensors & bioelectronics, 44, 48-51 (2013-02-09)
A universal photoelectrochemical (PEC) sensing platform was fabricated based on the composition of protoporphyrin IX (PPIX), tungsten trioxide (WO3) and reduced graphene oxide (rGO) on indium tin oxide (ITO) electrode for detecting cysteine in aqueous solution. The rGO layer was
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
356972-18.9G04061831812381