Merck
356867
Cobalt
foil, thickness 0.1 mm, 99.95% trace metals basis
Synonyma:
Cobalt element, Cobalt-59
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Co
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141710
EC Number:
231-158-0
MDL number:
eCl@ss:
38190601
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
foil
composition
Co
reaction suitability
core: cobalt
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.1 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
2.2 g = 50 × 50 mm; 8.8 g = 100 × 100 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-48-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)