O této položce
Lineární vzorec:
Mg2Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.70
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
245-254-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
≥99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: magnesium, core: silicon
particle size
−20 mesh
SMILES string
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
InChI key
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium silicide
signalword
Danger
hcodes
pcodes
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 343196-25G | 04061833509517 |