Přeskočit na
342327
Tetraamminecopper(II) sulfate monohydrate
98%
Synonyma:
Ammoniated cupric sulfate monohydrate, Tetraamminecopper(2+) sulfate (1:1) monohydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 550,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cu(NH3)4SO4·H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.75
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
238-177-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder and chunks
2 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder and chunks
density
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.4H3N.H2O4S.H2O/c;;;;;1-5(2,3)4;/h;4*1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
ABAHXVHZPFQSDZ-UHFFFAOYSA-L
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
209201469130908940
description
98%
description
98%
description
99.995% trace metals basis
description
free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
form
powder and chunks
form
crystalline powder
form
crystalline
form
powder
assay
98%
assay
98%
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
density
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?