Merck
340332
(S)-(+)-2-Heptanol
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 15 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]24/D +10°, neat
optical purity
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Application
(S)-(+)-2-Heptanol can be used as a starting material to synthesize:
  •  (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.       
  • (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.      
  •   (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)