Přejít k obsahu
338125
(R)-(−)-Glycidyl butyrate
96%
Synonyma:
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol butyrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H12O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5246881
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
optical activity
[α]25/D −31°, neat
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
Application
(R)-(-)-glycidyl butyrate undergoes hydrolysis in the presence of lipase enzyme to form (S)-(-)-glycidol. It may also be used to synthesize 1-butyroyl 2-oleoyl-3-bromo-sn-glycerol and (R)-3-(dibenzo[b,e][1,4]dioxin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
183.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
84 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)