Přejít k obsahu
333778
Uracil-15N2
98 atom % 15N
Synonyma:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H415N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.07
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-MPOCSFTDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)