Přejít k obsahu
326127
Indium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
In(NO3)3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.83 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-393-5
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Indium(III) nitrate hydrate is an indium based precursor solution, which can be annealed at 500°C and spin coated to form indium oxide thin films.
Application
Indium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of indium based substrates for the fabrication of semiconductor devices, such as thin film transistors.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) nitrate hydrate
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)