Merck
325805
Neodymium(III) acetate hydrate
99.9%
Synonyma:
Neodymium(III) acetic acid salt hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CO2)3Nd · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
321.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
228-244-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9%
reaction suitability
core: neodymium, reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Nd](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Nd.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
GMQPBTKWMZBSCT-UHFFFAOYSA-K
Application
Neodymium(III) acetate hydrate is used as a doping agent in the synthesis of:
  • Neodymium-doped silica-glasses.
  • Neodymium doped yttrium silicate nanophosphors.(2)
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)