Merck
318256
Tetravinylsilane
97%
Synonyma:
Tetraethylenesilicon, Tetravinylsilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Si(CH=CH2)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-192-0
Beilstein/REAXYS Number:
1739438
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C=C[Si](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C8H12Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H,1-4H2
InChI key
UFHILTCGAOPTOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetravinylsilane is widely used in the synthesis of silicon-containing materials. Also, plasma-polymerized tetravinylsilane can be used as a surface modifier for fibers.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
42.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
6 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)