Přeskočit na
307793
Titanium(IV) bromide
98%, solid
Synonyma:
Titanium tetrabromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 320,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 570,00 Kč
6 427,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
TiBr4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
367.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
232-185-0
MDL number:
4 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Titanium(IV) bromide, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
bp
230 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
density
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
Application
Titanium(IV) bromide (Titanium tetrabromide or TiBr4) can be employed as a Lewis acid catalyst in the synthesis of:
  • α-bromomethylene aldols by reacting with arylaldehydes and but-3-yn-2-one via Baylis-Hillman reaction.
  • Titanium(II) bromide which along with copper forms an efficient catalytic system for Pinacol reaction.
  • α-bromo-γ-hydroxyenamides by the reaction of ynamides and aldehyde or ketones.
Features and Benefits
Used for the formation of titanium silicide thin films on Si substrates.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
215961749249333239
description
98%
description
99%
description
95%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: titanium
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
assay
98%
assay
99%
assay
95%
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder and chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
230 °C (lit.)
bp
202 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)