Přejít k obsahu
307564
Zinc stearate
technical grade
Synonyma:
Stearic acid zinc salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
632.33
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3919706
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
1454 °F
composition
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90% , stearate salt : Minimum, ~40% GC
mp
128-130 °C (lit.), 128-130 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
General description
The thermal decomposition of zinc stearate was studied.
Application
Zinc stearate was used as a reference compound to study the infrared spectra of a colloidal stearate-capped ZnO catalyst substrate for analysing gas adsorption on a colloidal stearate-capped zinc oxide (ZnO) surface. It was also used to prepare the sample suspension injection required for improving the therapeutic treatment for periodontitis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc stearate
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)