Merck
304506
Sodium methanesulfonate
98%
Synonyma:
Methanesulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-203-2
Beilstein/REAXYS Number:
3915209
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium methanesulfonate is generally used as an anion source [CH3SO3]− for synthesizing ionic liquids (PILs).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)