Přejít k obsahu
303585
2-Amino-5-nitrophenol
Synonyma:
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H3(NO2)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-503-8
Beilstein/REAXYS Number:
972974
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mp
198-202 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChI key
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-5-nitrophenol was used:
  • as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides
  • as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products
  • in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents
Reactant for:
  • Diazotation and coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)