Přejít k obsahu
29823
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
≥99.0% (GC)
Synonyma:
cis-3,5-Dihydroxy-1-cyclopentene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039395
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
mp
55-59 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
InChI key
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
Application
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol is an important building block for the synthesis of natural products with cyclopentanoid structure elements. It was used in preparation of key intermediates of prostaglandin synthesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)