Přejít k obsahu
294675
trans-2,cis-6-Nonadienal
95%
Synonyma:
Violet leaf aldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5CH=CHCH2CH2CH=CHCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-178-6
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChI key
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
General description
Unialgal cultures of various Synurophycean species for the occurrence of trans-2,cis-6-nonadienal have been investigated.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2,cis-6-Nonadienal
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
181.4 °F
flash_point_c
83 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)