Přeskočit na
294144
8-Bromo-1-octanol
95%
Synonyma:
Octamethylene bromohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 410,00 Kč
1 057,50 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 700,00 Kč
3 525,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Br(CH2)8OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
1900837
MDL number:
Assay:
95%
1 057,50 Kč
Ceníková cena1 410,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChI key
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)