Přejít k obsahu
290580
2-Phenethyl acetate
99%
Synonyma:
2-Phenylethyl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2CH2C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-113-5
Beilstein/REAXYS Number:
638179
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.67 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenethyl acetate is a highly valued natural volatile ester with a rose-like odour and is widely used to add scent or flavour to cosmetics, soaps, foods and drinks.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)