Merck
286338
DL-Isoserine
98%
Synonyma:
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCH2CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721413
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)