Merck
284386
N,N-Dimethyldodecylamine
97%
Synonyma:
1-(Dimethylamino)dodecane, DDA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11N(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-943-8
Beilstein/REAXYS Number:
1700191
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<129 mmHg ( 21 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
InChI key
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethyldodecylamine has been used:
  • as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene
  • in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate
  • in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)