Přeskočit na
282677
L-Lysine hydrate
97%
Synonyma:
(S)-(+)-Lysine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
62880L9037608971
description
97%
description
≥99.0% (AT)
description
BioReagent, suitable for cell culture, from non-animal source
description
98 atom % 15N, 99% (CP)
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
assay
97%
assay
≥99.0% (AT)
assay
98.5-101.5% dry basis
assay
99% (CP)
optical activity
[α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl
optical activity
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)