Přeskočit na
279730
Tris(dimethylamino)borane
97%
Synonyma:
Hexamethylboranetriamine, NSC 379532
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
B(N(CH3)2)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
224-474-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI key
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(dimethylamino)borane is an organoborane generally used as a macrolactamization reagent. It can also be used to prepare tris(alkylamino)borane analogs by transamination of primary and secondary amines.
Application
Reactant involved in:
  • B-C-N hybrid films deposited on Ni
  • Reduction reactions
  • Syntehsis of lithium borom imidazolate framework polymeric complexes
  • One-pot oxidative amination
  • Synthesis of boron salts and tripodal borate ligands
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
476668178985180238
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
147-148 °C (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
172 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
mp
−16 °C (lit.)
mp
-
mp
92-94 °C (lit.)
mp
36 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)