Přejít k obsahu
275441
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Synonyma:
2,4-Dimethylthiophenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
237-100-0
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
General description
The sum frequency generation (SFG) spectra for the C-H stretching vibrations of the methyl group in 2,4-dimethylbenzenethiol (test molecule) was studied.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
136.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
58 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)