Merck
270954
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
99%
Synonyma:
Tris(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CF3CH2O)3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
328.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714041
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.324 (lit.)
bp
130-131 °C/743 mmHg (lit.)
density
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)COP(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H6F9O3P/c7-4(8,9)1-16-19(17-2-5(10,11)12)18-3-6(13,14)15/h1-3H2
InChI key
CBIQXUBDNNXYJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite is an organophosphorus compound that is used as a ligand in organometallic chemistry to enhance labialization in metal clusters and as a substitutional equivalent for carbon monoxide. It is also used as an electrolyte additive to improve the electrochemical performance and as a co-solvent for nonflammable electrolytes in Li-ion batteries.
Application
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite was used in the synthesis of N-methoxy-N-methyl bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonamide via the Arbuzov reaction with 2-bromo-N-methoxy-N-methylacetamide.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)