Přejít k obsahu
266361
Zinc
sticks, diam. 7-10 mm, 99.97% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
EC Number:
231-175-3
MDL number:
eCl@ss:
38150401
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.97% trace metals basis
form
sticks
reaction suitability
core: zinc
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
diam.
7-10 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)