Merck
265284
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CF3)2C6H3COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-322-0
Beilstein/REAXYS Number:
2593440
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3ClF6O/c10-7(17)4-1-5(8(11,12)13)3-6(2-4)9(14,15)16/h1-3H
InChI key
WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride was used in the quantitative and selective assay for the measurement of low levels of clonidine in human plasma.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)