Merck
259772
Chlorosulfonylacetyl chloride
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClSO2CH2COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-693-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
71-72 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O3S/c3-2(5)1-8(4,6)7/h1H2
InChI key
MCFSNYMQISXQTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorosulfonylacetyl chloride has been used in:
  • preparation of novel tricyclic benzothiazolo [2,3-c] thiadiazine antagonists of the platelet ADP receptor
  • N-terminal derivatization of peptides in rapid determination of peptide or protein sequences by matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)