Přejít k obsahu
259535
Triethylenetetramine hydrate
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.23 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-950-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
~5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
bp
272 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
InChI key
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylenetetramine hydrate has been used as solvent to develop cellulose collector with immobilized triethylenetetraminepentaacetic acid groups for multielement preconcentration in flow system.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)