Přejít k obsahu
258601
Vanillin acetate
98%
Synonyma:
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-920-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
77-79 °C (lit.)
functional group
aldehyde, ester
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemoselective reduction of vanillin acetate using sodium borohydride has been reported.
Application
Vanillin acetate has been used in preparation of:
  • 2-nitrohomovanillic acid
  • 2-nitrovanildin acetate
  • 2-nitro-3,4-duimethoxybenzaldehyde
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin acetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)